Documentos Principais
SAB4701030
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-gammaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-32
Sinônimo(s):
TUBG, Tubulin gamma
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-32, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
P23258
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBG1(7283)
Descrição geral
The antibody TU-32 recognizes C-terminus (amino acids 434-449 in human) of gamma-tubulin, a 48 kDa structural constituent of cytoskeleton and microtubule organizing center (MTOC). The epitope was located in the aminoacid sequence PDYISW (aa441-446 in human), which is identical for gamma-tubulin 1 and gamma-tubulin 2.
Imunogênio
human gamma-tubulin peptide EYHAATRPDYISWGTQ, amino acids 434-449
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)