Key Documents
SAB4701024
Sigma-Aldrich
Anti-ESAT6 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ESAT-6, ESXA, Rv3875
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NC_000962.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Mycobacterium tuberculosis ... esxA(886209)
Descrição geral
The rabbit polyclonal antibody to EsaT-6 recognizes the EsaT-6 (Rv3875) protein of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis.
Imunogênio
EsaT-6 (Rv3875) of Mycobacterium tuberculosis
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.