SAB4701013
Monoclonal Anti-Thyroglobulin antibody produced in mouse
clone 2H11
Sinônimo(s):
AITD3, TG, TGN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nº de adesão
P01266
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TG(7038)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)