SAB4700998
Monoclonal Anti-Clusterin antibody produced in mouse
clone Hs-3
Sinônimo(s):
CLI, CLU, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40, NA1/NA2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Hs-3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NM_001831
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLU(1191)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade