AB825
Anti-Apolipoprotein J Antibody
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Clusterin, ApoJ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLU(1191)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue: 1:50-1:200
Immunoprecipitation
ELISA: 1:5,000-1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1