Key Documents
SAB4700924
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD152 antibody produced in mouse
clone BNI3
Sinônimo(s):
CTLA4, GRD4, GSE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BNI3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_001037631.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTLA4(1493)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody BNI3 recognizes human CD152 / CTLA4, an approximately 45 kDa type I transmembrane protein serving as a negative regulator of T cell responses.
Imunogênio
Human CD152-IgG heavy chain fusion protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.