Documentos Principais
SAB4700952
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-hTSH antibody produced in mouse
clone TSH-116
Sinônimo(s):
Thyrotropin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TSH-116, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRH(7200)
Descrição geral
The antibody TSH-116 reacts with human thyroid stimulating hormone (hTSH, thyrotropin), a glycoprotein hormone produced by the anterior pituitary gland cells in response to signals from the hypothalamus gland in the brain. The TSH-116 reacts with association constant 1.1 x 1011 l/mol. Following cross-reactivity expressed as binding of labelled hormone (% of total) was determined by solid phase RIA with excess of the antibody TSH-116: hTSH (78.9), hCG (20.3), hLH (23.2), hFSH (29.9).
Imunogênio
Human thyrotropin.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)