SAB4700892
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr142) antibody produced in mouse
clone EM-54
Sinônimo(s):
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-54, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
P20963
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr142)
Informações sobre genes
human ... CD247(919)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)