SAB4700838
Monoclonal Anti-SOS antibody produced in mouse
clone SOS-01
Sinônimo(s):
GGF1, HGF, SOS1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SOS-01, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
Q07889
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Sos(6654)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)