AB5421-I
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) Antibody
serum, from guinea pig
Sinônimo(s):
Vesicular glutamate transporter 3, Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC17A8(246213)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected vesicular glutamate transporter 3 (VGluT3) in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1