SAB4700740
Monoclonal Anti-TCR γ/δ antibody produced in mouse
clone V65, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V65, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade