SAB4700675
Monoclonal Anti-Blood Group A1B antibody produced in mouse
clone HE-24, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HE-24, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
agglutination assay: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2