SAB4700514
Monoclonal Anti-TCR beta antibody produced in mouse
clone MEM-262, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TCR β (Vβ5.3-related)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-262, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRB@(6957)
Categorias relacionadas
Descrição geral
TCR β/TCRB (T cell receptor β chain) is located on human chromosome 7q34. This gene has at least 65 rearrangeable Vβ gene segments (27 Vβ families), two Dβ segments (Dβ1 and Dβ2), two clusters of Jβ gene segments (Jβ1.1–Jβ 1.6 and Jβ2.1–Jβ2.7) and two Cβ gene segments.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)