SAB4700247
Monoclonal Anti-CD21-PE antibody produced in mouse
clone LT21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CR2
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LT21, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, human, bovine
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CR2(1380)
Descrição geral
The antibody LT21 reacts with CD21 (CR2), a 145 kDa transmembrane glycoprotein (complement C3d receptor - C3dR) expressed on B lymphocytes, follicular dendritic cells, some epithelial cells and a subsets of T lymphocytes. It is not expressed on immature B cells.
Imunogênio
IM9 human B-lymphoblastoid cell line
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Veterinary immunology and immunopathology, 119(1-2), 56-62 (2007-08-04)
We have characterized a panel of commercially available anti-human monoclonal antibodies (mAbs) suitable for B-cell identification in pigs and dogs. The specificities of the mAbs were against CD20, CD21, CD22, and CD86. In addition to HM57, originally raised against human