SAB4700195
Monoclonal Anti-CD48-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-102, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BLAST-1
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-102, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD48(962)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody MEM-102 reacts with CD48 antigen (Blast-1), a 40-47 kDa GPI-anchored membrane protein (immunoglobulin supergene family) widely expressed on hematopoietic cells; it is negative on granulocytes, platelets and erythrocytes.
Imunogênio
Raji human Burkitt′s lymphoma cell line
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Blood, 98(5), 1561-1566 (2001-08-25)
An unusual CD18 monoclonal antibody (mAb) MEM-148 binds, in contrast to standard CD18 mAbs, specifically to peripheral blood monocytes and neutrophils activated by various stimuli such as phorbol myristate acetate, opsonized zymosan, heat-aggregated immunoglobulin, and (after priming with lipopolysaccharide, tumor