SAB4700017
Monoclonal Anti-CCND1 antibody produced in mouse
clone CD1.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-cyclin D1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CD1.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCND1(595)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?