SAB4504169
Anti-phospho-DNA-PK (pSer2056) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DNA-PKC, Anti-DNA-PKcs, Anti-DNAPK, Anti-DNAPKc, Anti-DNPK1, Anti-HYRC, Anti-HYRC1, Anti-IMD26, Anti-XRCC7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 469 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2056)
Informações sobre genes
human ... PRKDC(5591)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 2022-2071
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)