SAB4503479
Anti-FGF18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
FGF-18, Fibroblast growth factor 18, Zfgf5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 23 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF18(8817)
Descrição geral
FGF18 (fibroblast growth factor 18) is a member of the paracrine-acting FGF8 subfamily. It is expressed in the perichondrium and joints of developing long bones. FGF18 is a 21.2 kDa glycosylated secretory protein, that is structurally similar to FGF8 and FGF17. It is mapped to human chromosome 5q35.1. Anti-FGF18 Antibody detects endogenous levels of total FGF18 protein.
Imunogênio
Immunogen Range: 151-200
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)