Documentos Principais
SAB4503414
Sigma-Aldrich
Anti-TNKS1BP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
182 kDa tankyrase 1-binding protein, KIAA1741, TAB182, TABP, TB182
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 181 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Anti-TNKS1BP1 Antibody detects endogenous levels of total TNKS1BP1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TNKS1BP1.
Immunogen Range: 1601-1650
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Martin Klammer et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(9), 651-668 (2012-05-24)
Targeted drugs are less toxic than traditional chemotherapeutic therapies; however, the proportion of patients that benefit from these drugs is often smaller. A marker that confidently predicts patient response to a specific therapy would allow an individual therapy selection most
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503414-100UG4061835727285