MABT51
Anti-Galectin-3 Antibody, clone M3/38
clone M3/38, from rat
Sinônimo(s):
lectin, galactoside-binding, soluble, 3, Mac-2 antigen, Carbohydrate-binding protein 35, galectin-3, Galactose-specific lectin 3, Laminin-binding protein, Lectin L-29, IgE-binding protein, Galactoside-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M3/38, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGALS3(3958)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Springer, T., et al. (1981). THE JOURNAL OF BIOLOGICACHLE MISTRY. 256(8):3833-3839.)
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH. (Gasbarri, A., et al. (1999). Journal of Clinical Oncology. 17(11):3494-3502.)
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Gasbarri, A., et al. (1999). Journal of Clinical Oncology. 17(11):3494-3502.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:50,000 dilution of this antibody detected Galectin-3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1