SAB4501746
Anti-Galectin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
35 kDa lectin, CBP 35, Carbohydrate binding protein 35, GALBP, Galactose-specific lectin 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 26 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGALS3(3958)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Galectin 3 is a carbohydrate-binding protein. It is abundantly expressed in the extracellular matrix, the cytoplasm and the nucleus. It contains an intrinsically disordered N-terminal domain and a canonical CRD (carbohydrate recognition domain). It is mapped to human chromosome 14q22.
Imunogênio
Immunogen Range: 141-190
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4501746-100UG | 4061837744877 |