SAB4100313
Monoclonal Anti-LGALS3BP antibody produced in mouse
clone LGALS3BP-A265, culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-90K, Anti-BTBD17B, Anti-Lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, Anti-MAC-2-BP
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LGALS3BP-A265, monoclonal
forma
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 65.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGALS3BP(3959)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3