Documentos Principais
SAB4502887
Sigma-Aldrich
Anti-AURA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AIK, ARK1, Aurora-A, Aurora-family kinase 1, Aurora-related kinase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 45 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AURKA(6790)
Descrição geral
AURA/AURKA (aurora kinase A) is mapped on to human chromosome 20q13.2. It is also termed as STK15 (serine/threonine kinase 15). This gene codes for a protein of 403 amino acids with regulatory and catalytic domains.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human AurA.
Immunogen Range: 311-360
Ações bioquímicas/fisiológicas
AURA/AURKA (aurora kinase A) modulates cell cycle checkpoints and plays important roles in centrosome division, cytoskeleton and cytokinesis. It sustains the integrity of chromosome after DNA damage. The catalytic domain of AURKA possesses a serine/threonine kinase activity role. It is overexpressed in several malignancies like invasive carcinomas of ovary, head, neck and breast.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A single nucleotide polymorphism in codon F31I and V57I of the AURKA gene in invasive ductal breast carcinoma in Middle East
Golmohammadi R, et al.
Medicine (2017)