SAB4502101
Anti-TNNI3K antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Cardiac ankyrin repeat kinase TNNI3K, Serine/threonine-protein kinase TNNI3K TNNI3-interacting kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 104 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNNI3K(51086)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 301-350
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade