SAB4501963
Anti-NDUFA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CI-MLRQ, Complex I-MLRQ, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 α subcomplex subunit 4, NADH-ubiquinone oxidoreductase MLRQ subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 9 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFA4(4697)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 32-81
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade