SAB4500903
Anti-LPHN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Calcium-independent α-latrotoxin receptor 1, KIAA0821, LPHN1, Latrophilin-1, Lectomedin-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 162 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPHN1(22859)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 561-610
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade