Key Documents
SAB4500673
Sigma-Aldrich
Anti-DSG2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
DSG2, HDGC, desmoglein-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 122 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSG2(1829)
Descrição geral
Anti-DSG2 Antibody detects endogenous levels of total DSG2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DSG2.
Immunogen Range: 401-450
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Ying Li et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(2), 110-119 (2014-05-08)
To evaluate the expression of five epithelial intercellular junctional proteins in the sinonasal tissue of subjects with chronic rhinosinusitis (CRS). Forty-one samples of nasal polyp tissue of CRS patients with nasal polyps (wNP), 20 ethmoid sinus mucosa of CRS patients