SAB4301419
Anti-phospho-NF-κB p100 (pSer872) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
DNA-binding factor KBF2, Lymphocyte translocation chromosome 10, Lyt10, Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, Oncogene Lyt-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001070962.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer872)
Informações sobre genes
human ... NFKB2(4791)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1