Documentos Principais
SAB4300868
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4R3me2a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
15 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_003539.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST2H4A(8370)
Imunogênio
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding Arg3 of human histone H4
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yanzhe Wang et al.
Frontiers in medicine, 9, 995917-995917 (2022-10-01)
Mammalian protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3) catalyzes the monomethylation and dimethylation of the arginine residues of proteins. The role of PRMT3 in renal fibrosis is currently unknown. We aimed to study the role of PRMT3 in renal fibrosis and explored