SAB4300655
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-FNRB, Anti-ITGB1, Anti-MDF2, Anti-MSK12, Anti-VLAB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
115-135 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(V-V-N-P-K)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4300655-100UG | 4061832698632 |