SAB4200857
IgM, Kappa from murine myeloma
clone TEPC 183-SY, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Murine IgM Kappa, Myeloma IgM Kappa
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TEPC 183-SY
Formulário
liquid
concentração
2-2.2 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)