SAB4200799
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13C4, monoclonal
descrição
Research area: Microbiome
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
E. coli
condição de armazenamento
protect from light
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200799-100UL | 4061835503179 |