SAB4200796
Anti- Bovine IgG-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone BG-18, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Bovine immunoglobulin G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BG-18, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
bovine
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Immunoglobulin G (IgG) contributes to 10–20% of plasma protein and is regarded as one of the most predominant serum protein. It consists of four subclasses: IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. The IgG structure possesses four polypeptide chains containing two identical γ heavy (H) chains and two identical κ or λ light (L) chains of 50 kDa and 25 kDa, respectively.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2