SAB4200767
Anti-Cathepsin D antibody, Mouse monoclonal
clone CTD-19, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CTSD, cleaved into the following 2 chains: Cathepsin D light chain and Cathepsin D heavy chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CTD-19, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rabbit
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human liver sections
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSD(1509)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)