SAB4200676
Monoclonal Anti-SPAG11 antibody produced in mouse
clone 10B4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Spag11, Anti-Spag11a/b, Bin1b, sperm associated antigen 11A/B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10B4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
monomer ~7 kDa
~34 kDa (multimer)
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 4-8 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing rat SPAG11
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using paraffin-embedded rat caput epididimys sections
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Spag11a(78128)
rat ... Spag11a(246305)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade