SAB4200588
Anti-CHD1 (C-terminal) antibody from rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ATP-dependent helicase CHD1, chromodomain helicase DNA binding protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse P19 cells.
immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD1(1105)
mouse ... Chd1(12648)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)