Documentos Principais
SYNA652440
Synthware long stem inlet adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A652440, glass inlet adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A652440
Categorias relacionadas
Descrição geral
With standard taper top outer and lower inner joints with sealed in lower tube extending below inner joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)