Documentos Principais
SYNA371420
Synthware Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A371420, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A371420
Categorias relacionadas
Descrição geral
Provides dual entry into a variety of flasks.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)