SAB4200453
Anti-Dysferlin (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, antigen mol wt ~250 kDa
Sinônimo(s):
Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~250 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
dot blot: 0.1-0.2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human dysferlin and 1-2 mg/mL using A10 cells.
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using methanol-acetone fixed frozen sections of mouse skeletal muscle.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
rat ... Dysf(312492)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200453-200UL | 4061837725449 |