SAB4200188
Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, Rat monoclonal
clone 4H12, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Snrp1c, Anti-Snrpc, Anti-U1 small nuclear ribonucleoprotein C, Anti-U1-C, Anti-U1C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~20 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, hamster, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa or COS7 or CHO cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNRPC(6631)
mouse ... Snrpc(20630)
rat ... LOC685273(685273)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200188-25UL | 4061837795350 |
SAB4200188-200UL | 4061837795343 |