05-1588
Anti-U1-70K Antibody, clone 9C4.1
clone 9C4.1, from mouse
Sinônimo(s):
small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1 snRNP 70 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9C4.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNRNP70(6625)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected U1-70K on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1