SAB4200183
Anti-SORBS2 antibody,Mouse monoclonal
clone S5C, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S5C, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 85 kDa
reatividade de espécies
hamster, canine, mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa or NRK or 3T3 total cell extracts.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SORBS2(8470)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade