SAB3701437
Monoclonal Anti-HSP27 antibody produced in mouse
clone G3.1, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Heat shock 27 kDa protein antibody, Anti-Heat shock cognate protein 71-kDa antibody, Anti-HspB1 antibody, Anti-SRP27 antibody, Anti-Stress-responsive protein 27 antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G3.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPB1(3315)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade