Documentos Principais
SAB2702475
Sigma-Aldrich
Anti-Gfap antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
cb345, etID36982.3, gfapl, wu:fb34h11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
51kDa
reatividade de espécies
zebrafish
concentração
2.07mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
zebrafish ... gfap(30646)
Imunogênio
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of zebrafish gfap.
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000, IHC-Wm: 1:100-1:500. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Outras notas
Purification: Purified by antigen-affinity chromatography
forma física
1XPBS, 20% Glycerol (pH7). 0.025% ProClin 300 was added as a preservative.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)