SAB3701435
Monoclonal Anti-Hepatitis Virus (Strain A59) Nonstructural Protein 9 (nsp9) antibody produced in mouse
clone 2C6.H1, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Cas like docking antibody, Anti-nsp9 protein antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C6.H1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Escherichia coli ... NSP9(1489749)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)