C7974
Monoclonal Anti-Collagen, Type X antibody produced in mouse
clone COL-10, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Col10, Anti-Col10a-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
COL-10, monoclonal
peso molecular
antigen 60 kDa (in denatured-reduced preparations)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
deer, human, pig
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: 1:1,000 using HT 1080 human fibrosarcoma cells
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL10A1(1300)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunoblotting and
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?