SAB3700263
Anti-goat IgG (H+L)-Rhodamine antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Rhodamine, TRITC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
goat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3