SAB3501279
Anti-Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
influenza A virus (avian | subtype H7N9)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?