Documentos Principais
SAB3501274
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
virus (Sin Nombre virus)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Sin Nombre virus ... SNVsSgp1(2943142)
Descrição geral
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). The hantavirus nucleocapsid protein plays several roles in viral replication and assembly, and is the major antigen in humoral responses in humans and mice. Within the bunyviridae family, the nucleocapsid protein also functions as an RNA chaperone facilitating the formation of the stable genomic RNA “panhandle” and is thought to aid in the replication of bunyavirus RNA.
Imunogênio
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid.The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid.
Aplicação
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Sin Nombre virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)