Documentos Principais
SAB3501277
Sigma-Aldrich
Anti-Puumala Virus Glycoprotein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
virus (Puumala virus)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Puumala virus ... PUUVsMgp1(2943082)
Descrição geral
Puumala virus (PUUV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS) and is highly homologous to the protype hantavirus Hantaan virus. Like other hantaviruses, the PUUV glycoprotein is synthesized as a precursor that is posttranslationally processed into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). These glycoproteins interact with the PUUV nucleocapsid (NP) protein through their cytoplasmic tail, and this association has been suggested to be crucial to the binding of the ribonucleoprotein of the PUUV and the assembly of the virus particle.
Imunogênio
Puumala virus glycoprotein antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Puumala virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of Puumala Virus Glycoprotein.
Aplicação
Puumala virus glycoprotein antibody can detect 10ng Puumala virus glycoprotein peptide in ELISA at 1 μg/ml.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)